重要文件
193658
Sigma-Aldrich
2,2-Dibromopropane
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CBr2CH3
CAS號碼:
分子量::
201.89
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
96%
折射率
n20/D 1.4984 (lit.)
bp
114 °C/740 mmHg (lit.)
密度
1.782 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(Br)Br
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)