重要文件
192988
Sigma-Aldrich
硫代乙酸氯代丙酯
technical grade, ≥90%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3COS(CH2)3Cl
CAS號碼:
分子量::
152.64
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
technical grade
化驗
≥90%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.495 (lit.)
bp
83-84 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.159 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
thioester
SMILES 字串
CC(=O)SCCCCl
InChI
1S/C5H9ClOS/c1-5(7)8-4-2-3-6/h2-4H2,1H3
InChI 密鑰
IOLUCUQNAZTKMN-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Mechanism of formation of trimethylene oxide from 3-chloropropyl thiolacetate has been investigated[1].
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
172.4 °F - closed cup
閃點(°C)
78 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Mechanism of Trimethylene Oxide Formation from 3-Chloropropyl Acetate.
Dittmer DC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 79(16), 4431-4435 (1957)