重要文件
191175
Sigma-Aldrich
DL-4-氯苯丙氨醇
96%
同義詞:
(±)-2-(对氯苯基)-1-(羟甲基)乙胺, 2-氨基-3-(4-氯苯基)-1-丙醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClC6H4CH2CH(NH2)CH2OH
CAS號碼:
分子量::
185.65
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
96%
形狀
solid
mp
80-82 °C (lit.)
SMILES 字串
NC(CO)Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H12ClNO/c10-8-3-1-7(2-4-8)5-9(11)6-12/h1-4,9,12H,5-6,11H2
InChI 密鑰
RPHQMRWKOPBZQY-UHFFFAOYSA-N
應用
DL-4-Chlorophenylalaninol may be used in chemical synthesis.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Chun-Long Chen et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(51), 17222-17223 (2008-12-05)
The structures and dynamic solid-state behavior of four hydrogen-bonded layered metal-organic frameworks are discussed. Three of the complexes incorporate acetone guest molecules between layers; this is attributed to added flexibility in a framework ammonium component. One complex incorporates water guests