重要文件
18888
Sigma-Aldrich
2,4-戊二烯酸甲酯
mixture of cis and trans, ≥97.0% (GC)
同義詞:
1,3-Butadiene-1-carboxylic acid methyl ester, 1,3-丁二烯-1-羧酸甲酯, 2,4-Pentadienoic acid methyl ester
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH2CHCHCHCOOCH3
CAS號碼:
分子量::
112.13
Beilstein:
1743332
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
包含
~0.5% 2,6-di-tert.-butyl-4-methylphenol as stabilizer
折射率
n20/D 1.484
bp
50-52 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.964 g/mL at 20 °C
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COC(=O)C=CC=C
InChI
1S/C6H8O2/c1-3-4-5-6(7)8-2/h3-5H,1H2,2H3
InChI 密鑰
LJDLNNZTQJVBNJ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
2,4-戊二烯酸甲酯在3-羟基喹核苷存在下,可在DMF中与醛亚胺进行Aza-Morita-Baylis-Hillman反应[1]
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
98.6 °F - closed cup
閃點(°C)
37 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Jovina M Sorbetti et al.
The Journal of organic chemistry, 72(9), 3326-3331 (2007-03-27)
The aza-Morita-Baylis-Hillman reactions of aldimines 2 with several activated conjugated dienes were found to proceed smoothly in DMF in the presence of 3-hydroxyquinuclidine (HQD). Imines 2 reacted with 1-(p-toluenesulfonyl)-1,3-butadiene (3), methyl 2,4-pentadienoate (6), hexa-3,5-dien-2-one (7), and 1-phenylpenta-2,4-dien-1-one (8) to afford