重要文件
187267
Sigma-Aldrich
4-甲基-3-硝基苯甲醇
≥98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3C6H3(NO2)CH2OH
CAS號碼:
分子量::
167.16
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥98%
形狀
solid
mp
39-43 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
nitro
SMILES 字串
Cc1ccc(CO)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9(11)12/h2-4,10H,5H2,1H3
InChI 密鑰
URCWIFSXDARYLY-UHFFFAOYSA-N
應用
4-Methyl-3-nitrobenzyl alcohol may be used in chemical synthesis.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)