Merck
全部照片(3)
文件
186155
Sigma-Aldrich
乙炔锂乙二胺络合物
90%
同義詞:
Lithium acetylide ethylenediamine complex, Lithium acetylide, compd. with 1,2-ethanediamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
LiC≡CH · NH2CH2CH2NH2
CAS號碼:
分子量::
92.07
Beilstein:
3593824
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
90%
bp
110.6 °C (lit.)
mp
76 °C (dec.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Li]C#C.NCCN
InChI
1S/C2H8N2.C2H.Li/c3-1-2-4;1-2;/h1-4H2;1H;
InChI 密鑰
QJQWXTYPTBEPGS-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
  • 乙炔锂,乙二胺配合物是合成乙炔化酮的通用试剂。
  • 它在配位化学中用作配体,合成过渡金属配合物,如 1-炔基-二甲基(三有机膦)金(III)配合物。
  • 用于环氧化物的开环反应,如(−)- goniotrionin 和 englerin A 的全合成。
  • 它也可用于烷基卤化物的乙炔化反应,制备末端炔烃。
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Preparation, structure and decomposition of gold (I) and gold (III) acetylide complexes.
Schuster O, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 358(5), 1429-1441 (2005)
A formal synthesis of (?)-englerin A by relay ring closing metathesis and transannular etherification.
Lee J and Parker K A
Organic Letters, 14(11), 2682-2685 (2012)
Multikilogram-Scale Synthesis of a Chiral Cyclopropanol and an Investigation of the Safe Use of Lithium Acetylide?Ethylene Diamine Complex.
Bassan E M, et al.
Organic Process Research & Development, 16(1), 87-95 (2011)
Total Synthesis of (?)-Goniotrionin.
Dias L C and Ferreira M A
The Journal of Organic Chemistry, 77(8), 4046-4062 (2012)
Lithium Acetylide
Midland M M.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2001)