重要文件
184675
Sigma-Aldrich
3-甲基苯乙烯
99%, contains 0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
同義詞:
3-乙烯基甲苯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3C6H4CH=CH2
CAS號碼:
分子量::
118.18
Beilstein:
1304618
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99%
形狀
liquid
包含
0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
折射率
n20/D 1.541 (lit.)
bp
170-171 °C (lit.)
mp
−82-−81 °C (lit.)
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C9H10/c1-3-9-6-4-5-8(2)7-9/h3-7H,1H2,2H3
InChI 密鑰
JZHGRUMIRATHIU-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
123.8 °F - closed cup
閃點(°C)
51 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Yasuhito Suzuki et al.
Forensic science international, 278, 228-239 (2017-08-02)
Various autopsy findings are used for the diagnosis of burning death, including inhalation injury, soot in the respiratory tract, vital reaction, blood carboxyhemoglobin (COHb), and blood cyanide. However, not all findings are necessarily complete, and autopsy diagnosis can be difficult