重要文件
183539
Sigma-Aldrich
5-甲氧基-1-茚酮
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H10O2
CAS號碼:
分子量::
162.19
Beilstein:
1282137
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
powder
mp
107-109 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES 字串
COc1ccc2C(=O)CCc2c1
InChI
1S/C10H10O2/c1-12-8-3-4-9-7(6-8)2-5-10(9)11/h3-4,6H,2,5H2,1H3
InChI 密鑰
QOPRWBRNMPANKN-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
The cytotoxic potential of 5-methoxy-1-indanone was assessed.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Tiffany J Somers-Edgar et al.
Anti-cancer drugs, 20(1), 33-40 (2008-10-03)
We postulated that methoxy-substituted cyclic compounds could inhibit estrogen receptor (ER) negative breast cancer growth in vitro. Therefore, this study assessed the cytotoxic potential of various methoxy-substituted cyclic compounds [7,8-dimethoxyflavone, 4-methoxyphenylacetic acid, 2-methoxyphenylacetic acid, 4-methoxybenzophenone, 5-methoxy-1-indanone, and coenzyme Q0 (CoQ0)]