179043
同義詞:
(N,N-二乙基苯胺)三氢硼, NSC 239123, 二乙苯胺硼烷
1 of 10
Sigma-Aldrich
179825
硼烷二甲基硫醚络合物
176192
硼烷四氢呋喃络合物 溶液
178977
硼烷三乙胺络合物
178985
硼烷三甲胺络合物
179752
硼烷吡啶络合物
649317
(R)-(+)-2-甲基-CBS-噁唑硼烷
649309
(S)-(-)-2-甲基-CBS-噁唑硼烷
368199
(S)-(-)-α,α-二苯基脯氨醇
180238
硼烷二甲胺络合物
457701
(S)-(-)-2-甲基-CBS-噁唑硼烷 溶液
liquid
200
reagent type: reductant
−30-−27 °C (lit.)
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
amine
B.CCN(CC)c1ccccc1
1S/C10H15N.BH3/c1-3-11(4-2)10-8-6-5-7-9-10;/h5-9H,3-4H2,1-2H3;1H3
YPWBYWNNJVSNPQ-UHFFFAOYSA-N
Chemical Synthesis
Reducing Agents
Danger
Flam. Liq. 2 - Water-react 2
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
69.8 °F - closed cup
21 °C - closed cup
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
1 of 7
180211
甲硼烷-叔丁胺络合物
292249
三氟化硼乙胺络合物
674648
382337
(R)-(+)-α,α-二苯基脯氨醇
347205
二乙基甲氧基硼烷