重要文件
17870
Sigma-Aldrich
2-溴辛酸乙酯
≥97.0% (GC)
同義詞:
Ethyl 2-bromooctanoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)5CHBrCOOC2H5
CAS號碼:
分子量::
251.16
Beilstein:
1767535
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.452 (lit.)
n20/D 1.453
bp
137-140 °C/25 mmHg (lit.)
密度
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ester
SMILES 字串
CCCCCCC(Br)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H19BrO2/c1-3-5-6-7-8-9(11)10(12)13-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
JIQJOKSCSVMZAN-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
224.6 °F - closed cup
閃點(°C)
107 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)