重要文件
177644
Sigma-Aldrich
溴化铊(I)
99.999% trace metals basis
同義詞:
Thallium monobromide, Thallous bromide
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
TlBr
CAS號碼:
分子量::
284.29
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
for analytical purposes
化驗
99.999% trace metals basis
形狀
solid
反應適用性
reagent type: catalyst
core: thallium
雜質
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
>300 °C (lit.)
密度
7.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Br[Tl]
InChI
1S/BrH.Tl/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
PGAPATLGJSQQBU-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)