About This Item
線性公式:
C2H5OC6H4CHO
CAS號碼:
分子量::
150.17
Beilstein:
386863
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推薦產品
品質等級
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.559 (lit.)
bp
255 °C (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
密度
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES 字串
[H]C(=O)c1ccc(OCC)cc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-11-9-5-3-8(7-10)4-6-9/h3-7H,2H2,1H3
InChI 密鑰
JRHHJNMASOIRDS-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
4-乙氧基苯甲醛可用作美白剂中的抗炎剂和前列腺素E2抑制剂。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
客戶也查看了
Elizabeth T T Makino et al.
Journal of drugs in dermatology : JDD, 12(3), s16-s20 (2013-04-03)
Skin lightening preparations are used by people all over the world for a diverse range of dermatologic indications. Hydroquinone (HQ) is the gold standard and remains the only prescription product available in the United States for the treatment of generalized