重要文件
171603
Sigma-Aldrich
DL -3-苯基丝氨酸 水合物
98%
同義詞:
beta-hydroxy-phenylalanine hydrate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5CH(OH)CH(NH2)CO2H·xH2O
CAS號碼:
分子量::
181.19 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
98%
形狀
powder
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
186 °C (dec.) (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
O.NC(C(O)c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3.H2O/c10-7(9(12)13)8(11)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7-8,11H,10H2,(H,12,13);1H2
InChI 密鑰
DUGXBGWTWDCGNP-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)