重要文件
17049
Sigma-Aldrich
p-(二甲氧基甲基)苯乙醇
≥97.0% (GC)
同義詞:
4-(二甲氧基甲基)苄醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H14O3
CAS號碼:
分子量::
182.22
Beilstein:
2577568
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
solid
mp
38-42 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COC(OC)c1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C10H14O3/c1-12-10(13-2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-6,10-11H,7H2,1-2H3
InChI 密鑰
QUWDMLYTJRQRRO-UHFFFAOYSA-N
應用
4-(Hydroxymethyl)benzaldehyde dimethyl acetal was used in the synthesis of 5′-O-TBDPS-2′,3′-O-(4-hydroxymethyl-(1R)-benzyliden)-inosine[1].
其他說明
用于经缩醛化反应固定化碳水化合物的连接基,也可使苄醇与聚合物反应[2]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
A solid-phase approach to the synthesis of N-1-alkyl analogues of cyclic inosine-diphosphate-ribose (cIDPR).
Tetrahedron, 66(10), 1931-1936 (2010)
T.F.J. Lampe et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 110, 1761-1761 (1998)