化驗
90%
折射率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
121-123 °C/18 mmHg (lit.)
密度
1.504 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
ClC1COC(=O)O1
InChI
1S/C3H3ClO3/c4-2-1-6-3(5)7-2/h2H,1H2
InChI 密鑰
OYOKPDLAMOMTEE-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one reacts with potassium fluoride under severe conditions to yield 4-fluoro-1,3-dioxolan-2-one.
其他說明
残留物为碳酸乙烯酯
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
> 113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Development of direct fluorination technology for application to materials for lithium battery.
Kobayashi M, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 120(2), 105-110 (2003)