重要文件
164526
Sigma-Aldrich
硫酸二甲酯-d6
99 atom % D
同義詞:
(甲基硫酸酯)-d6
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CD3O)2SO2
CAS號碼:
分子量::
132.17
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽密度
4.3 (vs air)
蒸汽壓力
0.7 mmHg ( 25 °C)
同位素純度
99 atom % D
化驗
99% (CP)
形狀
liquid
自燃溫度
923 °F
技術
protein expression: suitable
折射率
n20/D 1.385 (lit.)
bp
188 °C (lit.)
mp
-32 °C (lit.)
密度
1.397 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+6
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])OS(=O)(=O)OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI 密鑰
VAYGXNSJCAHWJZ-WFGJKAKNSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
181.4 °F - closed cup
閃點(°C)
83 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)