重要文件
162442
Sigma-Aldrich
2-氯-4-氟苯酚
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClC6H3(F)OH
CAS號碼:
分子量::
146.55
Beilstein:
1861277
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99%
形狀
solid
折射率
n20/D 1.53 (lit.)
bp
88 °C/4 mmHg (lit.)
mp
23 °C (lit.)
密度
1.344 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
fluoro
SMILES 字串
Oc1ccc(F)cc1Cl
InChI
1S/C6H4ClFO/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3,9H
InChI 密鑰
IGYXYGDEYHNFFT-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
2-Chloro-4-fluorophenol was used in enzymatic production of fluorocatechols[1].
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
167.0 °F - closed cup
閃點(°C)
75 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Inna P Solyanikova et al.
Applied and environmental microbiology, 69(9), 5636-5642 (2003-09-06)
The present study describes the (19)F nuclear magnetic resonance analysis of the conversion of 3-halocatechols to lactones by purified chlorocatechol 1,2-dioxygenase (ClcA2), chloromuconate cycloisomerase (ClcB2), and chloromuconolactone dehalogenase (ClcF) from Rhodococcus opacus 1cp grown on 2-chlorophenol. The 3-halocatechol substrates were