重要文件
160822
Sigma-Aldrich
(甲硫基)乙腈
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3SCH2CN
CAS號碼:
分子量::
87.14
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99%
折射率
n20/D 1.483 (lit.)
bp
61-63 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CSCC#N
InChI
1S/C3H5NS/c1-5-3-2-4/h3H2,1H3
InChI 密鑰
ZRIGDBVSVFSVLL-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
154.4 °F - closed cup
閃點(°C)
68 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)