重要文件
159700
Sigma-Aldrich
3-硝基-2-戊醇,(±)-苏形和 (±)-赤型的混合物
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C2H5CH(NO2)CH(OH)CH3
CAS號碼:
分子量::
133.15
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
折射率
n20/D 1.443 (lit.)
bp
60 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCC(C(C)O)[N+]([O-])=O
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
195.8 °F - closed cup
閃點(°C)
91 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)