重要文件
156752
Sigma-Aldrich
2,3-二氯苯甲醚
≥97%
同義詞:
1,2-二氯-3-甲氧基苯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Cl2C6H3OCH3
CAS號碼:
分子量::
177.03
Beilstein:
1909166
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥97%
形狀
solid
mp
31-33 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES 字串
COc1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2O/c1-10-6-4-2-3-5(8)7(6)9/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
HFEASCCDHUVYKU-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
The product has been used to develop an analytical method for the determination of biogenic halogenated anisoles in the picogram/m3 range in air.[1]
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
U Führer et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 354(3), 333-343 (1996-01-01)
Halogenated anisoles (methyl-phenyl ethers) appear to be ubiquitous organic trace compounds in the environment. An analytical method is presented for analyzing the altogether 134 congeners of chloro-, bromo- and mixed bromochloro-anisoles on an isomer-specific basis in air. High volume sampling