重要文件
15515
Sigma-Aldrich
N-叔丁氧羰基-去甲托品酮
≥98.0% (HPLC)
同義詞:
3-氧代-8-氮杂双环[3,2,1]辛-8-羧酸叔丁酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H19NO3
CAS號碼:
分子量::
225.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
solid
mp
70-74 °C
官能基
ketone
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1[C@H]2CC[C@@H]1CC(=O)C2
InChI
1S/C12H19NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-8-4-5-9(13)7-10(14)6-8/h8-9H,4-7H2,1-3H3/t8-,9+
InChI 密鑰
MENILFUADYEXNU-DTORHVGOSA-N
應用
N-Boc-nortropinone was used in the preparation of bicyclic vinyl boronate.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Ghosh S, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 84(4), 555-560 (2006)