重要文件
15514
Sigma-Aldrich
Boc-Trp-N-羧基酸酐
≥98.0% (CHN)
同義詞:
Nα-Boc-L-色氨酸 Nα-羧基酸酐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H18N2O5
CAS號碼:
分子量::
330.34
Beilstein:
7082757
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥98.0% (CHN)
光學活性
[α]20/D +78±5°, c = 1% in THF
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
~135 °C (dec.)
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1C(Cc2c[nH]c3ccccc23)C(=O)OC1=O
InChI
1S/C17H18N2O5/c1-17(2,3)24-16(22)19-13(14(20)23-15(19)21)8-10-9-18-12-7-5-4-6-11(10)12/h4-7,9,13,18H,8H2,1-3H3/t13-/m0/s1
InChI 密鑰
WSFZLNNHQNYZNF-ZDUSSCGKSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)