重要文件
15484
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phe-OH
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
同義詞:
Boc-D-苯丙氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H19NO4
CAS號碼:
分子量::
265.30
Beilstein:
4695945
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
光學活性
[α]20/D −25±1°, c = 1% in ethanol
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m1/s1
InChI 密鑰
ZYJPUMXJBDHSIF-LLVKDONJSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)