重要文件
154296
Sigma-Aldrich
5-溴-2-甲氧基苯甲醛
99%
同義詞:
5-溴-邻茴香醛
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrC6H3(OCH3)CHO
CAS號碼:
分子量::
215.04
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
solid
mp
116-119 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(Br)cc1C=O
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-11-8-3-2-7(9)4-6(8)5-10/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
IJIBRSFAXRFPPN-UHFFFAOYSA-N
一般說明
The spectral properties of 5-Bromo-2-methoxybenzaldehyde have been studied.
應用
5-Bromo-2-methoxybenzaldehyde was used in the preparation of trans-5-bromo-2-methoxybenzylidenecyanoacetic acid.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
22. Stereochemistry of arylidenecyanoacetic acids and arylarylideneacetonitriles.
Journal of the Chemical Society, 119-124 (1953)
V Balachandran et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 106, 262-274 (2013-02-19)
The (FT-IR and FT-Raman) spectral properties of 5-bromo-2-methoxybenzaldehyde (BMB) are studied using density functional theory (DFT) employing B3LYP/6-311++G (d) and B3LYP/6-311++G (d,p) levels of theory. There are four conformers, C1, C2, C3, and C4 for this molecule. The computational results