重要文件
15377
Sigma-Aldrich
Boc-Tyr(Bzl)-OSu
≥98.0% (HPLC)
同義詞:
Boc-O-苄基-L-酪氨酸羟基琥珀酸亚氨酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C25H28N2O7
CAS號碼:
分子量::
468.50
Beilstein:
1611534
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥98.0% (HPLC)
光學活性
[α]20/D −6.5±0.5°, c = 2% in dioxane
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
149-153 °C
應用
peptide synthesis
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(OCc2ccccc2)cc1)C(=O)ON3C(=O)CCC3=O
InChI
1S/C25H28N2O7/c1-25(2,3)33-24(31)26-20(23(30)34-27-21(28)13-14-22(27)29)15-17-9-11-19(12-10-17)32-16-18-7-5-4-6-8-18/h4-12,20H,13-16H2,1-3H3,(H,26,31)/t20-/m0/s1
InChI 密鑰
GKLFTQJJYUFASW-FQEVSTJZSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)