重要文件
151955
Sigma-Aldrich
硝基苯-d5
99.5 atom % D
同義詞:
氘代硝基苯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6D5NO2
CAS號碼:
分子量::
128.14
Beilstein:
1455693
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
99.5 atom % D
化驗
99% (CP)
形狀
liquid
expl. lim.
0.34-6.3 % (lit.)
技術
NMR: suitable
雜質
≤0.5% water
water
折射率
n20/D 1.5498 (lit.)
bp
88 °C/12 mmHg (lit.)
mp
6 °C (lit.)
密度
1.253 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+5
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI 密鑰
LQNUZADURLCDLV-RALIUCGRSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
硝基苯-d 5也被称为五溴二苯醚硝基苯。用NMR(核磁共振)谱和密度泛函理论(DFT)计算研究了硝基苯 D5中四甲基 p - 叔丁基杯[4]芳烃四酮与羟基阳离子H3O +配合物的结构。[1]其可参与制备2-和3-苯基 - d5- 噻吩。[2]
推薦產品
请浏览我们全新的在线门户网站ChemisTwin®,用于NMR波谱的定性和定量。了解更多或联系我们免费试用
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Blood
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
190.4 °F
閃點(°C)
88 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Protonated tetramethyl p-tert-butylcalix [4] arene tetraketone: NMR evidence and probable structures.
Kriz J, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 138(8), 735-740 (2007)
Vibrational spectra of nitrobenzene-d5.
Laposa JD.
Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy, 35(1), 65-71 (1979)
Arylation by aromatic nitro compounds at high temperatures. VII. Reactions of nitrobenzene and nitrobenzene-d5 with thiophene.
Fields EK and Meyerson S.
The Journal of Organic Chemistry, 35(1), 67-70 (1970)