重要文件
151904
Sigma-Aldrich
氘代乙醇-d1
≥99.5 atom % D
同義詞:
乙醇-OD
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C2H5OD
CAS號碼:
分子量::
47.07
Beilstein:
1731246
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
bp:
78 °C (lit.)
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
≥99.5 atom % D
品質等級
化驗
≥99.00%
形狀
liquid
expl. lim.
3.5-15 % (lit.)
技術
NMR: suitable
雜質
≤0.1000% water
water
折射率
n20/D 1.359 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
-114 °C (lit.)
密度
0.806 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[2H]OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i3D
InChI 密鑰
LFQSCWFLJHTTHZ-WFVSFCRTSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Ethan(ol-d) (Ethanol-OD) 是一种氘代乙醇,其中 OH 基团的质子已被氘 (D) 原子取代。它是氘标记的溶剂。[1]这种物质可用作模型化合物,通过拉曼光谱法评估由旋转异构引起 OX (X = H, D) 伸缩振动曲线的精细结构。[2]原碳酸三乙酯已被用作制备高同位素纯度乙醇-OD 的前体。[1]
推薦產品
请浏览我们全新的在线门户网站ChemisTwin®,用于NMR波谱的定性和定量。了解更多或联系我们免费试用
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
55.4 °F - closed cup
閃點(°C)
13 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
The origin of the triplet structure of the OD stretching vibrational Raman profile of ethanol-OD in the gas phase.
Schiel D and Richter W.
Chemical Physics Letters, 166(1), 82-86 (1990)
Synthesis of ethanol-d.
Pasto DJ and Meyer GR.
The Journal of Organic Chemistry, 33(3), 1257-1257 (1968)