重要文件
15115
Sigma-Aldrich
Boc-Glu-OPh
≥98.0% (TLC)
同義詞:
Boc-L-谷氨酸-1-苯酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H21NO6
CAS號碼:
分子量::
323.34
Beilstein:
7340685
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥98.0% (TLC)
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C16H21NO6/c1-16(2,3)23-15(21)17-12(9-10-13(18)19)14(20)22-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,17,21)(H,18,19)/t12-/m0/s1
InChI 密鑰
UUGORLVQLJSWBX-LBPRGKRZSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
C J Bailey et al.
The Biochemical journal, 284 ( Pt 1), 177-180 (1992-05-15)
The two epidermolytic toxins were shown to have intrinsic N-t-butyloxycarbonyl-L-glutamic acid alpha-phenyl esterase activity. The activity was dependent on free toxin pKa values of 6.6 and 6.8 for ETA and ETB respectively. ETB incorporated 0.97 mol of radiolabelled di-isopropyl phosphorofluoridate/mol