重要文件
14988
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(4-CN)-OH
≥98.0% (TLC)
同義詞:
Boc-L-4-氰基苯丙氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H18N2O4
CAS號碼:
分子量::
290.31
Beilstein:
7715793
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥98.0% (TLC)
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(cc1)C#N)C(O)=O
InChI
1S/C15H18N2O4/c1-15(2,3)21-14(20)17-12(13(18)19)8-10-4-6-11(9-16)7-5-10/h4-7,12H,8H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t12-/m0/s1
InChI 密鑰
RMBLTLXJGNILPG-LBPRGKRZSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)