重要文件
14978
Sigma-Aldrich
Boc-β-Homolys(Z)-OH
≥98.0% (TLC)
同義詞:
(S)-3-(Boc-氨基)-7-(Z-氨基)庚酸, Nβ-Boc-Nω-Z-L-β-高赖氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H30N2O6
CAS號碼:
分子量::
394.46
Beilstein:
8083143
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
Boc-β-Homolys(Z)-OH, ≥98.0% (TLC)
化驗
≥98.0% (TLC)
形狀
powder
顏色
white to off-white
mp
92-98 °C
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)CC(O)=O
InChI
1S/C20H30N2O6/c1-20(2,3)28-19(26)22-16(13-17(23)24)11-7-8-12-21-18(25)27-14-15-9-5-4-6-10-15/h4-6,9-10,16H,7-8,11-14H2,1-3H3,(H,21,25)(H,22,26)(H,23,24)/t16-/m0/s1
InChI 密鑰
MAHOLRAVFZCBFL-INIZCTEOSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)