重要文件
149446
Sigma-Aldrich
1-(1-吡咯烷)环戊烯
98%
同義詞:
1-环戊烯基吡烙烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H15N
CAS號碼:
分子量::
137.22
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.5155 (lit.)
bp
100-110 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C1CCN(C1)C2=CCCC2
InChI
1S/C9H15N/c1-2-6-9(5-1)10-7-3-4-8-10/h5H,1-4,6-8H2
InChI 密鑰
KOFSFYBXUYHNJL-UHFFFAOYSA-N
應用
1-吡咯烷基-1-环戊烯用于合成halichlorine,pinnaic acid和tauropinnaic acid。[1]
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
116.6 °F - closed cup
閃點(°C)
47 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Hamish S Christie et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101(33), 12079-12084 (2004-08-10)
The related marine natural products halichlorine, pinnaic acid, and tauropinnaic acid have been synthesized. The described route provided access to all three compounds from a common, late-stage intermediate. The synthesis began with 1-pyrrolidino-1-cyclopentene from which an intermediate possessing the three