144045
1 of 10
Sigma-Aldrich
177504
十六烷二酸
D221201
十四烷二酸
L7022
L-乳酸钠
177962
十一烷二酸
D1009
十二烷二酸
71718
659525
十二烷二酸-13C12
283258
癸二酸
149497
二苯基亚磷酸甲酯
748420
2-(二苯基膦基)苯磺酸
99%
solid
29-31 °C (lit.)
CCOC(=O)CCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
1S/C18H34O4/c1-3-21-17(19)15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18(20)22-4-2/h3-16H2,1-2H3
XXYWYFSQJPFXBD-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK 3
222.8 °F - closed cup
106.00 °C - closed cup
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
未看到正確版本?