重要文件
137898
Sigma-Aldrich
5-硝基假枯烯
99%
同義詞:
1,2,4-三甲基-5-硝基苯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)3C6H2NO2
CAS號碼:
分子量::
165.19
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99%
形狀
solid
bp
265 °C (lit.)
mp
68-72 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cc(C)c(cc1C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-6-4-8(3)9(10(11)12)5-7(6)2/h4-5H,1-3H3
InChI 密鑰
WILMQVBUVCETSB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)