Merck
全部照片(3)
重要文件
133434
Sigma-Aldrich
2-氨基-4-氯苯并噻唑
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H5ClN2S
CAS號碼:
分子量::
184.65
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
mp
203-205 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES 字串
Nc1nc2c(Cl)cccc2s1
InChI
1S/C7H5ClN2S/c8-4-2-1-3-5-6(4)10-7(9)11-5/h1-3H,(H2,9,10)
InChI 密鑰
OEQQFQXMCPMEIH-UHFFFAOYSA-N
一般說明
2-Amino-4-chlorobenzothiazole undergoes condensation reaction with 4-acetamidobenzaldehyde to form tridentate Schiff base[1].
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Antibacterial Zn (II) compounds of. Schiff bases derived from some benzothiazoles.
Chohan ZH and Supuran CT.
Main Group Metal Chemistry, 25(5), 291-296 (2002)