重要文件
132683
Sigma-Aldrich
2-溴苯乙烯
contains 0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor, 97%
同義詞:
o -Bromovinylbenzene, Styrene, o -bromo
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2C=CHC6H4Br
CAS號碼:
分子量::
183.05
Beilstein:
2323537
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
liquid
包含
0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
折射率
n20/D 1.592 (lit.)
bp
102-104 °C/22 mmHg (lit.)
密度
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Brc1ccccc1C=C
InChI
1S/C8H7Br/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h2-6H,1H2
InChI 密鑰
SSZOCHFYWWVSAI-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
186.8 °F - closed cup
閃點(°C)
86 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1