重要文件
132241
色胺 盐酸盐
98%
同義詞:
β-吲哚基乙胺 盐酸盐, 3-(2-氨乙基)吲哚 盐酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H12N2 · HCl
CAS號碼:
分子量::
196.68
Beilstein:
3568419
EC號碼:
MDL號碼:
化驗
98%
mp
253-255 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[H].NCCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H12N2.ClH/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10;/h1-4,7,12H,5-6,11H2;1H
InChI 密鑰
KDFBGNBTTMPNIG-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
反应物用于制备:
  • 抑制乙型肝炎病毒的色胺衍生物
  • 作为潜在的抗肿瘤药物的氨甲酰基表鬼臼毒素
  • 作为 CCK 受体拮抗剂的邻氨基苯甲酸衍生物
  • 作为吲哚胺 2,3-双加氧酶抑制剂的油菜素衍生物
  • 解痉剂
  • 作为新型抗疟药物的β -卡波林阳离子
生化/生理作用
具有血管活性;可能具有神经调质功能。
其他說明
由色氨酸经 L-芳香氨基酸脱羧酶作用进行脱羧而形成的生物胺。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)