重要文件
127094
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-四甲基-2-丁烯-1,4-二胺
95%
同義詞:
1,4-Bis(dimethylamino)-2-butene, N ,N ,N ′,N ′-Tetramethyl-1,4-diamino-2-butene
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2NCH2CH=CHCH2N(CH3)2
CAS號碼:
分子量::
142.24
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
95%
折射率
n20/D 1.4416 (lit.)
bp
171-172 °C/735 mmHg (lit.)
密度
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CN(C)C\C=C\CN(C)C
InChI
1S/C8H18N2/c1-9(2)7-5-6-8-10(3)4/h5-6H,7-8H2,1-4H3/b6-5+
InChI 密鑰
KUEDAAUECWBMLW-AATRIKPKSA-N
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
123.8 °F - closed cup
閃點(°C)
51 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)