推薦產品
產品名稱
(R)-Boc-4-氰基-β-Phe-OH, ≥98.0% (HPLC)
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
顏色
colorless to white
mp
132-138 °C
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C15H18N2O4/c1-15(2,3)21-14(20)17-12(8-13(18)19)11-6-4-10(9-16)5-7-11/h4-7,12H,8H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t12-/m1/s1
InChI 密鑰
PYMTTWVQVSELBI-GFCCVEGCSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3