文件
123099
Sigma-Aldrich
3-吗啉丙胺
98%
同義詞:
4-(3-氨丙基)吗啉
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H16N2O
CAS號碼:
分子量::
144.21
Beilstein:
105104
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
折射率
n20/D 1.4761 (lit.)
bp
224 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
密度
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
NCCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H16N2O/c8-2-1-3-9-4-6-10-7-5-9/h1-8H2
InChI 密鑰
UIKUBYKUYUSRSM-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
產品號碼
描述
訂價
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
210.0 °F - closed cup
閃點(°C)
98.9 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter