重要文件
122726
Sigma-Aldrich
4-乙酰联苯
98%
同義詞:
4-苯基苯乙酮, 联苯单乙酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5C6H4COCH3
CAS號碼:
分子量::
196.24
Beilstein:
1101615
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
mp
116-118 °C (lit.)
溶解度
chloroform: soluble 10mg/200microlitres, clear, colorless to faintly yellow
SMILES 字串
CC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O/c1-11(15)12-7-9-14(10-8-12)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3
InChI 密鑰
QCZZSANNLWPGEA-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
用 4-乙酰联苯研究了各种芳基炔对 7-乙氧基-4-三氟甲基香豆素O-脱乙基酶活性的失活 [1]。可用于席夫碱的合成 [2]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
E S Roberts et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 25(11), 1242-1248 (1997-11-14)
The time-dependent loss of the 7-ethoxy-4-trifluoromethylcoumarin (EFC) O-deethylase activity of rat P450 2B1, rabbit P450 2B4, or dog P450 2B11 by 1-ethynylnaphthalene (1EN), 2-ethynylnaphthalene (2EN), 2-(1-propynyl)naphthalene (2PN), 1-ethynylanthracene (1EA), 2-ethynylanthracene, 2-ethynylphenanthrene, 3-ethynylphenanthrene, 9-ethynylphenanthrene (9EPh), 9-(1-propynyl)phenanthrene (9PPh), 4-ethynylpyrene (4EP), and 4-(1-propynyl)biphenyl
Synthesis, Characterization and Antifungal Activity of Some Transition Metal Complexes of the Schiff Base Derived from 4-Acetylbi-Phenyl and S-Benzyldithiocarbazate.
Bi S and Li G.
Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem. , 29(10), 1829-1841 (1999)