重要文件
115924
Sigma-Aldrich
3-甲基-1-丁硫醇
97%
同義詞:
异戊硫醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2CHCH2CH2SH
CAS號碼:
分子量::
104.21
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
41.4 mmHg ( 37.7 °C)
化驗
97%
折射率
n20/D 1.4432 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
密度
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
thiol
SMILES 字串
CC(C)CCS
InChI
1S/C5H12S/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
GIJGXNFNUUFEGH-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
3-甲基-1-丁硫醇是通过斑点臭鼬Spiorale putorius的肛门囊分泌物的GC-MS分析而获得的挥发性成分之一[1]
應用
3-甲基-1-丁硫醇已作为有机包覆层用于合成单层包覆的5 nm金纳米颗粒[2]
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
64.4 °F - closed cup
閃點(°C)
18 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
W F Wood et al.
Journal of chemical ecology, 17(7), 1415-1420 (1991-07-01)
GC-MS analysis of the anal sac secretion from the spotted skunk,Spilogale putorius, showed three major volatile components: (E)-2-butene-1-thiol, 3-methyl-1-butanethiol, and 2-phenylethanethiol. Minor volatile components identified from this secretion were: phenylmethanethiol, 2-methylquinoline, 2-quinolinemethanethiol, bis[(E)-2-butenyl] disulfide, (E)-2-butenyl 3-methylbufyl disulfide, bis(3-methylbutyl) disulfide. All
G Peng et al.
British journal of cancer, 103(4), 542-551 (2010-07-22)
Tumour growth is accompanied by gene and/or protein changes that may lead to peroxidation of the cell membrane species and, hence, to the emission of volatile organic compounds (VOCs). In this study, we investigated the ability of a nanosensor array