重要文件
109002
Sigma-Aldrich
硫代乙醇酸钠
97%
同義詞:
巯乙酸 钠盐, 巯基乙酸 钠盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HSCH2COONa
CAS號碼:
分子量::
114.10
Beilstein:
4569109
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
97%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES 字串
[Na+].[O-]C(=O)CS
InChI
1S/C2H4O2S.Na/c3-2(4)1-5;/h5H,1H2,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
GNBVPFITFYNRCN-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
用于细菌培养基的制备。分析试剂。
取代透過
產品號碼
描述
訂價
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)