重要文件
107255
Sigma-Aldrich
3-羟基-2-硝基吡啶
97%
同義詞:
2-硝基-3-羟基吡啶
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H4N2O3
CAS號碼:
分子量::
140.10
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
69-71 °C (lit.)
官能基
nitro
SMILES 字串
Oc1cccnc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H4N2O3/c8-4-2-1-3-6-5(4)7(9)10/h1-3,8H
InChI 密鑰
QBPDSKPWYWIHGA-UHFFFAOYSA-N
應用
3-Hydroxy-2-nitropyridine may be used in the synthesis of novel sulfonates that are potent inhibitors of cell proliferation and tubulin polymerization[1].
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
S L Gwaltney et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 11(13), 1671-1673 (2001-06-27)
The synthesis and biological evaluation of novel sulfonate analogues of E-7010 are reported. Several of the compounds are potent inhibitors of cell proliferation and tubulin polymerization. Importantly, these compounds are also active against P-glycoprotein positive (+) cancer cells, which are