重要文件
105635
Sigma-Aldrich
1-甲基环丙烯酮甲酯
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3C3H4COCH3
CAS號碼:
分子量::
98.14
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
95%
折射率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
125-128 °C (lit.)
密度
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES 字串
CC(=O)C1(C)CC1
InChI
1S/C6H10O/c1-5(7)6(2)3-4-6/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
OQBCJXUAQQMTRW-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Methyl 1-methylcyclopropyl ketone undergoes samarium diiodide induced coupling to form 6-Hydroxy-3-methyl-6-(1-methylcyclopropyl)heptan-2-one[1].
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
75.2 °F - closed cup
閃點(°C)
24 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Samarium Diiodide Induced Reactions of Cyclopropyl Ketones: Reductive Ring Cleavage and Dimerization Leading to 1, 8-Diketones-Scope, Limitations, Mechanisms.
Aulenta F, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2006(7), 1733-1739 (2006)
Valeriy V Pak et al.
Cell metabolism, 31(3), 642-653 (2020-03-05)
Hydrogen peroxide (H2O2) is a key redox intermediate generated within cells. Existing probes for H2O2 have not solved the problem of detection of the ultra-low concentrations of the oxidant: these reporters are not sensitive enough, or pH-dependent, or insufficiently bright