重要文件
104736
Sigma-Aldrich
异烟酸乙酯
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H9NO2
CAS號碼:
分子量::
151.16
Beilstein:
122942
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
98%
折射率
n20/D 1.501 (lit.)
bp
92 °C/8 mmHg (lit.)
密度
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES 字串
CCOC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-2-11-8(10)7-3-5-9-6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
InChI 密鑰
MCRPKBUFXAKDKI-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
190.4 °F - closed cup
閃點(°C)
88 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
I Martin et al.
Acta chemica Scandinavica (Copenhagen, Denmark : 1989), 49(3), 230-232 (1995-03-01)
The NMDA antagonist CGS 19755 (cis-4-phosphonomethyl-2-piperidinecarboxylic acid) has been prepared by applying Minisci reaction conditions [formamide, hydrogen peroxide, iron(II) sulfate] to ethyl isonicotinate, reduction of the ester with sodium borohydride, alcoholysis of the 2-carboxamide, formation of 4-(diethylphosphonomethyl)-2-pyridinecarboxylate, hydrogenation of the
Gabriella Tamasi et al.
Journal of inorganic biochemistry, 102(10), 1874-1884 (2008-08-08)
The reaction of RuCl(3)(NO).H(2)O with 4-methylpyrimidine (MePYM) and ethylisonicotinate (EINT), in absolute ethanol at 40-55 degrees C afforded crystalline trans-[RuCl(3)(NO)L(2)] complexes. Structural studies via X-ray diffraction, and spectroscopic methods (NMR, IR, UV-visible (UV-Vis)) revealed that the molecular structures have the