重要文件
05656
Sigma-Aldrich
N-[4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十三氟辛基)苄氧基羰酰氧基]琥珀酰亚胺
≥97%
同義詞:
N-[4-(1H,1H,2H,2H-全氟辛基)苄氧基羰基氧基]琥珀酰亚胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H14F13NO5
CAS號碼:
分子量::
595.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥97%
mp
113-118 °C
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCc1ccc(COC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)cc1
InChI
1S/C20H14F13NO5/c21-15(22,16(23,24)17(25,26)18(27,28)19(29,30)20(31,32)33)8-7-10-1-3-11(4-2-10)9-38-14(37)39-34-12(35)5-6-13(34)36/h1-4H,5-9H2
InChI 密鑰
XLFQCGUSTBBBAK-UHFFFAOYSA-N
法律資訊
Fluorous Technologies, Inc. 产品。该化合物的使用受美国专利 6,156,896、5,859,247、5,777,121 和 6,673,539 的保护。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)