Merck
Smart Lab.
Smarter Access。
連線實驗室儀器
五台儀器坐在實驗台上,背景是一位穿著白大褂的科學家走過。
未來的實驗室需要次世代的工具來進行次世代的科學研究。現代實驗室可利用技術擴大存取範圍、改善協作、標準化方法,並讓科學家更安全、更有效率地工作。  我們的連線實驗室儀器提供設計直覺、符合人體工學的工具,具有雲端、藍牙® 和 Wi-Fi® 功能,可支援更高的生產力,並協助您提升研究水準。
點選下列各樂器名稱以取得相關資訊。
Millicell® ERS 3.0 數位電壓表
Photograph of a Millicell ERS 3.0 Digital Voltohmmeter, with standing in-well probe in a 24-well plate of cell culture inserts.
體驗更好的 TEER 方法。Millicell® ERS 3.0 數位電壓計可取得高度穩定的量測,同時自動保存您的資料。
  • 易於使用的觸控式螢幕介面
  • 固定式井內探針,可提供快速、穩定的讀數
  • 自動、儀器上的資料記錄
  • 插入式或電池組電源,可在工作台上或罩內使用
  • 可調式電極,與多種細胞培養插片相容
您的 TEER 資料可輕鬆透過 USB 驅動器、乙太網路匯出或上傳至雲端。我們的 Millicell® Cloud 具有全面的測量檢視功能,可視化和分析您各種格式的資料。您的 Millicell® ERS 3.0 資料會在雲端自動繪製成圖形。按使用者、專案、細胞系或裝置篩選資料,僅檢視所需的結果。您也可以檢視您的平板摘要、下載原始資料 (csv) 或依需要將資料歸檔。
相關產品
抱歉,發生意外錯誤。
Network error: Failed to fetch
優點
簡化分析
Scientist sitting at bench, looking at Millicell® DCI screen showing confluency mask of cell culture in T-75 flask
    工作更聰明
    Counting cells with the Scepter™ 3.0 handheld cell counter
      擴展能力
      Scientist sitting at a desk, looking at a computer with data.
        索取資訊
        若要與我們的代表討論我們的連接實驗室儀器,請填寫下表,我們將與您聯絡。
        *號為必填欄位。
        登入以繼續
        若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
        還沒有帳戶?
        為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。