MilliSentials™
实验室标签打印系统
简化样品、试剂和化学品标记
![MilliSentials™ 研究实验室标签打印系统 MilliSentials™ 研究实验室标签打印系统](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/campaign/millisentials/millisentials-labeling-system/millisentials-labeling-system.jpg)
标记不出错
您的-80 °C冷冻柜内有无未知样品?同事的笔迹模糊难辨?标签褪色问题令人懊恼?MilliSentials™ 实验室标签打印系统采用专为研究实验室量身定制的防有机溶剂、自适应标签,简化了样品、试剂和化学物质标记过程。
- 用户自定义打印标签,更清晰易读
- 专为实验室环境设计的耐低温、耐化学腐蚀标签纸
- 可耐受-196 °C(液氮)至100 °C(沸水)温度条件
- 对水、乙醇、IPA、DMSO、甲醇、乙腈、漂白剂、丙酮、二甲苯和甲苯具有化学耐受性
![MilliSentials™ Lab Labeling System 适用于载玻片、板子、烧瓶、试管和瓶子标签](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/campaign/millisentials/millisentials-labels/millisentials-labels.jpg)
适用于所有器具
MilliSentials™ 实验室标签打印系统专为研究实验室而设计,采用可灵活适应任何容器尺寸的标签纸。
|
|
![载玻片、平板、烧瓶、试管和瓶子标签 载玻片、平板、烧瓶、试管和瓶子标签](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/campaign/millisentials/sample-storage/sample-storage.jpg)
最大限度避免样品损失
样品标记对于确保在实验室内清晰区分和查找样品至关重要。遗憾的是,这一过程容易出错,常常导致样品损失。MilliSentials™实验室标签打印系统提供标准化的实验室标记解决方案来帮助您提高实验室效率。
![MilliSentials™ 智能手机兼容软件 MilliSentials™ 智能手机兼容软件](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/campaign/millisentials/MilliSentials_smartphone_software/MilliSentials_smartphone_software.png)
标记从未如此简单
人人都爱的标签打印机。MilliSentials™ 实验室标签打印系统具有直观的软件和无线连接选项,让标记工作变得从未如此轻松。
- 提供预定义的实验室容器标签模板
- 采用简单易用的热转印打印机,具有有线和无线两种连接选项
- 支持WI-FI连接无线打印
- 内置方便移动应用的软件
- 占地面积小 - 10.5 in. X 8 in X 7.5 in.
如需了解更多有关MilliSentials™标签打印系统的优势,请观看此视频短片。