Centrifugação laboratorial
Centrífugas e microcentrífugas são usadas nas áreas de microbiologia, cultura de tecidos, biologia molecular, PCR, genômica, em aplicações clínicas, descoberta de medicamentos e proteômica. Elas devem ser selecionadas com base na velocidade de centrifugação e força g, aplicação, tamanho da amostra, produtividade e espaço ocupado. Existem modelos para atender às necessidades desde bancada individuais, de baixa produtividade, até modelos refrigerados de grande volume e alta velocidade. Oferecemos uma variedade de centrífugas, rotores, recipientes e adaptadores para atender às suas necessidades de processamento.
Centrífugas Eppendorf®
O portfólio Eppendorf® oferece uma linha abrangente de centrífugas, incluindo minicentrífugas, microcentrífugas, centrífugas compactas e centrífugas de bancada de alta capacidade, com e sem refrigeração, para atender às necessidades diárias de seu laboratório. Desde o lançamento da sua primeira centrífuga em 1964, a marca Eppendorf® agora tem muitas opções de modelos de centrífuga, como:
|
|
Quer você precise apenas centrifugar alguns tubos, ou se seu trabalho exigir mais versatilidade para manipular volumes maiores de tubos ou placas, o portfólio Eppendorf® tem a solução de centrifugação certa para você.
MINICENTRÍFUGAS BENCHMARK SCIENTIFIC
A minicentrífuga MyFuge™ é uma centrífuga pessoal que cabe praticamente na palma da sua mão. Ideal para centrifugações rápidas de microtubos e tubos para PCR, a centrífuga MyFuge™ Mini é extremamente fácil de usar. Basta fechar a tampa e o rotor atinge instantaneamente 6.000 rpm.
Se suas amostras estiverem em tiras de tubos, a minicentrífuga StripSpin™ 12 da Benchmark pode economizar tempo. É a única minicentrífuga projetada para centrifugar tiras de PCR em 12 posições. Com uma velocidade fixa que atinge 2.000 x g, esta centrífuga é perfeita para centrifugações rápidas.
Se estiver usando placas multipoços, a microcentrífuga C2000 PlateFuge™ da Benchmark Scientific é a primeira “minicentrífuga” com um rotor que oscila para fora para microplacas. A centrifugação de placas antes da PCR garante que todos os reagentes estejam no fundo dos poços, assegurando concentrações adequadas e rendimentos aprimorados. Apesar de ocupar uma área notavelmente pequena (9 x 10 polegadas), a microcentrífuga PlateFuge™ inclui um rotor de oscilação exclusivamente projetado, capaz de segurar 2 microplacas. A câmara do rotor de fácil acesso da C2000 inclui dois porta-placas que ficam a um ângulo de 75°. Isso permite que as placas sejam inseridas com segurança, sem necessidade de fitas de vedação ou tampas.
Centrífugas LSE™ da Corning
- A mini microcentrífuga LSE™ da Corning é um instrumento de bancada pessoal que funciona a uma velocidade fixa de 6.000 rpm (2.000 x g) e foi projetada para realizar centrifugações rápidas de microamostras. Ela oferece um sistema de rotor de liberação rápida que elimina a necessidade de ferramentas para troca de rotores, com um design ergonômico para permitir um manuseio confortável.
- A microcentrífuga de alta velocidade LSE™ da Corning possui uma interface de controle digital fácil de usar e desempenho de alta velocidade para proporcionar separações rápidas de ácidos nucleicos e proteínas. Ela possui dois botões de controle para definir de maneira precisa a velocidade do rotor e o tempo de corrida, e os parâmetros são mostrados nos monitores de LED de fácil leitura. Esta microcentrífuga incorpora uma unidade sem escovas e um sistema de resfriamento de ar exclusivo para reduzir o ruído e minimizar o aquecimento da amostra, mesmo durante corridas prolongadas em velocidade máxima, permitindo assim uma rápida aceleração até a velocidade máxima de 13.300 rpm/16.300 x g.
- A centrífuga compacta LSE™ da Corning é uma centrífuga que economiza espaço, ideal para uso em laboratórios de pesquisa em ciências biológicas e industrial. Quatro rotores angulares estão disponíveis para esta centrífuga, incluindo um rotor combinável inovador projetado pela Corning para proporcionar maior versatilidade. Este rotor multiuso pode acomodar vários tamanhos de tubos, inclusive um tubo de microcentrífuga de 5 ml, bem como tubos de centrífuga de fundo redondo e de fundo cônico de 15 ml e 50 ml.
Centrífugas Labnet
- As mini microcentrífugas Labnet funcionam a uma velocidade fixa de 6.000 rpm (x g) e foram projetadas para centrifugar microamostras com rapidez. A operação é mais simples e mais conveniente com o design de um sistema de rotor de liberação rápida e freagem eletrônica. Após carregar as amostras e fechar a tampa, o rotor acelera rapidamente até atingir 6.000 rpm. Esta faixa de velocidade é ideal para decantar pequenas gotículas no fundo dos tubos para microfiltrações ou separações básicas.
- A centrífuga de lâminas Labnet foi projetada para secar lâminas de microarranjos antes da análise. Ela seca duas lâminas em apenas 10 segundos para proporcionar resultados de imagem e análise de qualidade. As lâminas são colocadas em cassetes que retêm todo o líquido sem respingar. Os cassetes são reutilizáveis.
- A minicentrífuga Prism™ da Labnet é compacta e econômica, permitindo que cada estação de trabalho seja equipada com uma centrífuga “particular". A Prism™ Mini pode ser usada para uma ampla gama de separações de biologia molecular e centrifugações rápidas. A centrífuga foi projetada para ser extremamente compacta e ocupar um espaço extremamente pequeno.
- A minicentrífuga de placas MPS 1000 da Labnet é a primeira centrífuga projetada especificamente para proporcionar a centrifugação rápida e fácil de amostras em placas ou microplacas de PCR.
- A Spectrafuge™ 16M é a microcentrífuga compacta de alta velocidade ideal. É a unidade ideal para aplicações de DNA, podendo atingir até 16.000 x g.