Equipamentos e suprimentos para PCR
A reação em cadeia da polimerase (PCR) é uma técnica poderosa e essencial da biologia molecular. Ela é um método in vitro eficaz e rápido para amplificação enzimática de sequências específicas de DNA ou RNA de ácidos nucleicos provenientes de diversas fontes. Uma reação de PCR simples consiste em um conjunto de primers de oligonucleotídeos sintéticos que se posicionam ao lado da sequência de DNA-alvo, o DNA-alvo, uma DNA polimerase termoestável e dNTPs. Uma série repetitiva de ciclos envolvendo a desnaturação de moldes e hibridização de primers, seguida da polimerização dos primers hibridizados, produz quantidades significativas de DNA. Como as fitas sintetizadas em um ciclo servem de molde para o próximo, ocorre um aumento de um milhão de vezes na quantidade de DNA em apenas 20 ciclos. Explore nossa oferta abrangente de materiais de consumo e equipamentos para PCR, desde microplacas para PCR, tampas de placas, ponteiras, tubos para PCR e termocicladores, para apoiar cada etapa do seu fluxo de trabalho de PCR.
Leia mais sobre
Termocicladores para PCR e minicicladores para amplificação de DNA
Um termociclador (também conhecido como máquina de PCR ou termociclador) é um instrumento de laboratório que aquece e resfria amostras em ciclos repetitivos para facilitar a amplificação de DNA ou RNA através da reação em cadeia da polimerase. Essas máquinas tornaram-se comuns em laboratórios, embora a introdução de mini termocicladores ou termocicladores portáteis tenha facilitado a realização de reações de PCR no campo e em salas de aula. Muitos termocicladores são programáveis e permitem que usuários salvem protocolos usados com frequência. A PCR normalmente requer de 20 a 35 ciclos que compreendem de duas a três etapas de temperatura (desnaturação, hibridização e polimerização). Combinando velocidade, flexibilidade e otimização de PCR, os termocicladores Mastercycler da Eppendorf® são adequados para funções de PCR aprimoradas, como gradiente bidimensional e recursos de documentação completa. Além disso, também oferecemos modelos de termocicladores TC da Benchmark Scientific que são projetados para necessidades menores de rendimento, que dispõem da mesma funcionalidade por um preço menor em comparação com unidades maiores.
Além disso, descubra diversas vedações para placas de PCR adicionais, incluindo as vedações para placas eXTReme™, vedações para placas ThermalSeal RTS™ e vedações para placas de PCR AlumaSeal® para atender às suas necessidades de fluxo de trabalho de PCR.
Placas, tiras e filmes para PCR
Com os produtos para PCR da BRAND® você protege suas amostras contra contaminação e evaporação. A produção em sala limpa, o uso de matérias-primas de alta qualidade e controles de qualidade integrados realizados por laboratórios credenciados garantem padrões consistentemente elevados de limpeza. Filmes para vedação e tampas feitas para encaixar em placas e tubos reduzem significativamente a perda por evaporação e viabilizam análises confiáveis, mesmo com pequenos volumes de amostra. Os materiais consumíveis para PCR da BRAND® são sempre isentos de DNase, DNA, RNase e endotoxinas. Também oferecemos as placas para PCR twin-tec da Eppendorf® que aliam as vantagens de usar materiais de polipropileno e policarbonato, enquanto as placas para PCR de 96 poços Thermowell da Corning® são adequadas para a maioria dos termocicladores e ideais para automação de alto rendimento.
Ponteiras e ponteiras com filtro para PCR
Explore diversas ponteiras confiáveis, incluindo as líderes de mercado, como as ponteiras ART®, em nossa tabela de seleção de produtos. Além disso, as ponteiras e ponteiras com filtro da BRAND® são fabricadas em uma sala limpa, nas mais modernas condições de produção e são automaticamente paletizadas e embaladas para garantir que as ponteiras tenham qualidade consistentemente alta. As ponteiras e ponteiras com filtro da BRAND® são fabricadas com polipropileno de alta pureza, isentas de DiHEMDA, oleamida, DNA (< 40 fg), RNase (< 8,6 fg), endotoxinas (< 1 pg) e ATP (< 1 fg). Além disso, nos orgulhamos de oferecer um portfólio de produtos Eppendorf®, como as ponteiras Eppendorf, que são usadas para aplicações de manuseio de líquidos. Elas são úteis para realizar processamentos rápido e evitar contaminação cruzada. Oferecemos uma ampla gama de ponteiras Eppendorf® para aplicações de nicho, de acordo com as capacidades de volume, necessidade de ponteiras estéreis e não estéreis, além de organização em estantes. Além disso, os consumíveis da Axygen incluem não apenas ponteiras, mas também uma variedade de opções de microplacas para atender às necessidades específicas da sua aplicação.
Recursos de produtos relacionados
- Brochure: Reagents for PCR
Roche has provided the gold standard in PCR reagents. Our advanced isolation, purification, and manufacturing techniques ensure that you receive not only the clearest, most reliable results, but also convenience and affordability to fit any laboratory budget.
- Brochure: PCR
Suitable for use with 96-well PCR plates as well as standard and low profile Thermo-Strips. Easy to apply without the aid of a capping tool. The flat surface of each cap facilitates sample labeling using a marker pen or adhesive stickers and large labeled end-tabs aid orientation and removal.
- Tech Article: Complete Solutions for PCR Assay Development
We offer a wide variety of Polymerase Chain Reaction (PCR) reagents, kits and tools to meet your experimental needs at any stage of development or manufacturing.
- Protocol: PCR/qPCR/dPCR Assay Design
The process of assay design is greatly facilitated by adoption of suitable design software. OligoArchitect provides two options for design support. The first is OligoArchitect Online, a software design tool with a wide range of options. If the design requires a specialized capability, the second option is to request the design via OligoArchitect Consultative, utilizing the assistance of our expert molecular biologists.
- Protocol: FFPE Tissue
Archived Formalin-fixed, Paraffin-embedded (FFPE) tissue samples are invaluable resources for profiling gene expression and studying a variety of diseases. Since the archived DNA is usually available in limited quantities, amplification of the samples is essential.
- Quick Reference Guide: ProbeFinder